Få mere at vide
Decanophenon, 98+%
Artikelnummer. 11387046
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387046 25 g 25g
11377046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387046 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06923.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 6048-82-4 | C16H24O | 232,37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6048-82-4
Molekylær formel C16H24O
Molekylvægt (g/mol) 232.37
MDL nummer MFCD00009582
InChI nøgle QQXJNLYVPPBERR-UHFFFAOYSA-N
Synonym decanophenone, 1-decanone, 1-phenyl, n-decanophenone, capriphenone, ketone, nonyl phenyl, ketone, nonenyl phenyl, nonyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-decanone, acmc-209mkb
PubChem CID 80148
IUPAC navn 1-phenyldecan-1-on
SMIL CCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decanophenone
Smeltepunkt 34 °C til 36 °C
Kogepunkt 165 °C til 167 °C (7 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 2048790
Formel vægt 232.37
Procent renhed ≥98%