Få mere at vide
Decanal, TRC
Artikelnummer. 30136742
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136742 50 g
30008698 100 g
17905085 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136742 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD21250550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-31-2
Molekylær formel C10 H20 O
Molekylvægt (g/mol) 156.27
Synonym Decanal, Capraldehyde, Capric aldehyde, Caprinaldehyde, Caprinic aldehyde, Decaldehyde, Decanaldehyde, Decyl aldehyde, Decylic aldehyde, NSC 6087, n-Decaldehyde, n-Decanal, n-Decyl aldehyde
IUPAC navn Decanal
SMIL CCCCCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decanal
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
Formel vægt 156.1514