Få mere at vide
Decanal, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15858940
Skift visning
Mængde:
100 mL
Artikelnummer. Mængde
15858940 100 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15858940 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8032110100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 112-31-2
Smeltepunkt 7°C
Tæthed 0.83 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 207°C to 209°C/1013 hPa
Molekylær formel CH3(CH2)8CHO
MDL nummer MFCD00007031
Mængde 100 mL
Synonym Decanal, Capraldehyde, Decanal
Molekylvægt (g/mol) 156.27