Få mere at vide
Decanal, 96%
Artikelnummer. 11464773
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464773 100 mL 100ml
11474773 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464773 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11656.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 112-31-2 | C10H20O | 156,269 g/mol
Decanal bruges i dufte og smagsstoffer, og det er en vigtig komponent i citrus sammen med octanal, citral og sinensal. Det bruges også i luftplejeprodukter, vaske- og opvaskeprodukter, produkter til personlig pleje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Decanal bruges i dufte og smagsstoffer, og det er en vigtig komponent i citrus sammen med octanal, citral og sinensal. Det bruges også i luftplejeprodukter, vaske- og opvaskeprodukter, produkter til personlig pleje.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-31-2
Molekylær formel C10H20O
Molekylvægt (g/mol) 156.269
MDL nummer MFCD00007031
InChI nøgle KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
PubChem CID 8175
ChEBI CHEBI:31457
IUPAC navn dekanal
SMIL CCCCCCCCCC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decanal
Smeltepunkt °C til 5 °C
Tæthed 0.828
Kogepunkt 207 °C til 209 °C
Flammepunkt 85 °C (185 °F)
Analyseprocentområde 96%
Lineær formel CH3(CH2)8CHO
Brydningsindeks 1.428
Mængde 100 mL
Beilstein 1362530
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 156.27
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Decanal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanal