Få mere at vide
Decafluorbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478496
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478496 5 g 5g
11488496 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15948.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 434-90-2 | C12F10 | 334.116 g/mol
Decafluorbiphenyl bruges som mellemprodukt i organisk syntese og i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Decafluorbiphenyl bruges som mellemprodukt i organisk syntese og i
lægemidler.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 434-90-2
Molekylær formel C12F10
Molekylvægt (g/mol) 334.116
MDL nummer MFCD00000292
InChI nøgle ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decafluorobiphenyl, perfluorobiphenyl, biphenyl, decafluoro, perfluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl benzene, decafluoro biphenyl, pubchem9114, acmc-1ctuw
PubChem CID 67949
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentafluor-6-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)benzen
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decafluorobiphenyl
Smeltepunkt 66°C to 70°C
Tæthed 1.785
Kogepunkt 206°C
Mængde 5 g
Beilstein 1916978
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 334.12
Procent renhed 99%