Få mere at vide
Decafluorbiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582138 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10582138 1 g Glasflaske 1g
10726521 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10582138 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111830010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 434-90-2 | C12F10 | 334.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 434-90-2
Molekylær formel C12F10
Molekylvægt (g/mol) 334.12
MDL nummer MFCD00000292
InChI nøgle ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym decafluorobiphenyl, perfluorobiphenyl, biphenyl, decafluoro, perfluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decafluoro, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl benzene, decafluoro biphenyl, pubchem9114, acmc-1ctuw
PubChem CID 67949
IUPAC navn 1,2,3,4,5-pentafluor-6-(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)benzen
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decafluorobiphenyl
Navn note 98+%
Smeltepunkt 68.0°C to 70.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 206.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6F5C6F5
Mængde 1 g
Formel vægt 334.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk fast stof