Få mere at vide
Decafluorbenzophenon, 97 %
Artikelnummer. 11499526
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499526 1 g 1g
11409536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11499526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19262.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 853-39-4 | C13F10O | 362,126 g/mol
Perfluorbenzophenon blev brugt i syntesen af fluorerede acridoner og acridiner. Fluorerede polyetherketoner fremstillet af decafluorbenzophenon. Laserpulsexcitation af decafluorbenzophenon (DFB) i acetonitril giver tripletten 3DFB.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Perfluorbenzophenon blev brugt til syntese af fluorerede acridoner og acridiner. Fluorerede polyetherketoner fremstillet af decafluorbenzophenon. Laserpulsexcitation af decafluorbenzophenon (DFB) i acetonitril giver tripletten 3DFB.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 853-39-4
Molekylær formel C13F10O
Molekylvægt (g/mol) 362.126
MDL nummer MFCD00000295
InChI nøgle WWQLXRAKBJVNCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym decafluorobenzophenone, benzophenone, decafluoro, perfluorobenzophenone, methanone, bis pentafluorophenyl, bis perfluorophenyl methanone, bis pentafluorophenyl methanone, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methanone, di2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ketone, acmc-209q5n
PubChem CID 70068
IUPAC navn bis(2,3,4,5,6-pentafluorphenyl)methanon
SMIL C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(=O)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decafluorobenzophenone
Smeltepunkt 92 °C til 94 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2066476
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 362.12
Procent renhed 98%