Få mere at vide
Deacetylcephalothin (>90%), TRC
Artikelnummer. 30351193
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351193 25 mg
30354774 10 mg
30355046 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30351193 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD19808525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5935-65-9
Molekylær formel C14H14N2O5S2
Molekylvægt (g/mol) 354.4
Synonym (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R-trans)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thienylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[2-(2-thienyl)acetamido]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7R)-3-(Hydroxymethyl)-8-oxo-7-[[2-(2-thienyl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R,7R)-3-Hydroxymethyl-7-(thien-2-ylacetamido)ceph-3-em-4-carboxylic Acid, 3-Hydroxymethyl-7-(2-thienylacetamide)-3-cephem-4-carboxylic Acid, Deacetylcephalotin, Desacetylcephalothin, Cefalotin EP Impurity B
IUPAC navn (6R,7R)-3-(hydroxymethyl)-8-oxo-7-[(2-thiophen-2-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre
SMIL OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Deacetylcephalothin
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14N2O5S2/c17-5-7-6-23-13-10(12(19)16(13)11(7)14(20)21)15-9(18)4-8-2-1-3-22-8/h1-3,10,13,17H,4-6H2,(H,15,18)(H,20,21)/t10-,13-/m1/s1
Formel vægt 354.0344