missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Deacetyl (R)-Linezolid, TRC

Artikelnummer. 30356061
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356061 1 g
30363074 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30356061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1988701G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 912359-80-9
Molekylær formel C14H18FN3O3
Molekylvægt (g/mol) 295.31
Synonym (5R)-5-(Aminomethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone
IUPAC navn (5R)-5-(aminomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one
SMIL NC[C@@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Deacetyl (R)-Linezolid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H18FN3O3/c15-12-7-10(18-9-11(8-16)21-14(18)19)1-2-13(12)17-3-5-20-6-4-17/h1-2,7,11H,3-6,8-9,16H2/t11-/m1/s1
Formel vægt 295.1332
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.