CAS RN 912359-80-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Deacetyl (R)-Linezolid, TRC
CAS: 912359-80-9 Molekylær formel: C14H18FN3O3 Molekylvægt (g/mol): 295.31 Synonym: (5R)-5-(Aminomethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxazolidinone IUPAC navn: (5R)-5-(aminomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one SMIL: NC[C@@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2