Få mere at vide
De(diethylaminomethyldiiodo) Amiodarone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | De(diethylaminomethyldiiodo) Amiodarone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O3/c1-3-4-8-18-19(16-7-5-6-9-17(16)23-18)20(21)14-10-12-15(22-2)13-11-14/h5-7,9-13H,3-4,8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 308.1412 |