missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

De(diethylaminomethyldiiodo) Amiodarone, TRC

Artikelnummer. 17934235
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17934235 1 g
17954775 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17934235 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2284201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 83790-87-8
Molekylær formel C20 H20 O3
Molekylvægt (g/mol) 308.37
Synonym Methanone, (2-butyl-3-benzofuranyl)(4-methoxyphenyl)-, Ketone, 2-butyl-3-benzofuranyl p-methoxyphenyl (7CI), (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-methoxyphenyl)methanone, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-methoxyphenyl)methanone
IUPAC navn (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-(4-methoxyphenyl)methanone
SMIL CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(OC)cc3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale De(diethylaminomethyldiiodo) Amiodarone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H20O3/c1-3-4-8-18-19(16-7-5-6-9-17(16)23-18)20(21)14-10-12-15(22-2)13-11-14/h5-7,9-13H,3-4,8H2,1-2H3
Formel vægt 308.1412
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.