Få mere at vide
DDR1-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16456376
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16456376 100 mg -
16435948 10 mg 10mg
16432097 50 mg -
16428577 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16456376 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13979
MedChemExpress DDR1-IN-1 is a potent and selective DDR1 receptor tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 105 nM; 4-fold less potent for DDR2 (IC50 = 413 nM).
DDR1-IN-1 is a potent and selective DDR1 receptor tyrosine kinase inhibitor with an IC50 of 105 nM
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DDR1-IN-1
CAS 1449685-96-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H31F3N4O3
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (180.97 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=CC=C(C)C(OC2=CC3=C(NC(C3)=O)C=C2)=C1)C4=CC=C(CN5CCN(CC)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Molekylvægt (g/mol) 552.59
Formel vægt 552.59
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease