Få mere at vide
DDR Inhibitor, MedChemExpress
Beskrivelse
DDR Inhibitor is a potent discoidin domain receptor (DDR) inhibitor, with an IC50 of 3.3 nM for DDR2, and shows 53% inhibition on DDR1 at 1.5 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DDR Inhibitor |
| CAS | 1644069-80-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H20FN5O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 65 mg/mL (155.71 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CN=C2C=CC=CN21)NC3=CC(CNC(NC4=CC=CC(F)=C4)=O)=CC=C3C |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.44 |
| Formel vægt | 417.44 |
| Vis mere |