Få mere at vide
Thermo Scientific™ DDM/CHS-løsning (10:1)
Artikelnummer. 17439292 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
17439292 10 x 1 mL
1 options
Artikelnummer. 17439292 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A50942
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
En klar-til-brug opløsning til solubilisering af membranproteiner, samtidig med at strukturel integritet og aktivitet bevares.
  • En brugsklar opløsning til solubilisering af membranproteiner, samtidig med at strukturel integritet og aktivitet bevares
  • Den stabile præformulerede opløsning indeholder en blanding af dodecyl-β -D-maltosid (DDM) (100 mg/ml) og kolesterylhemisuccinat (CHS) (10 mg/ml) i deioniseret vand med slutkoncentrationer på henholdsvis 10 % og 1 %
  • Typiske arbejdskoncentrationer er 1 % DDM/0,1 % CHS til proteinekstraktion og 0,1 % DDM/0,01 % CHS til proteinoprensning
Funktionerne i DDM/CHS Solution inkluderer:
  • Brugsklar flydende formulering
  • Blanding af ikke-ionisk detergent, DDM, med dobbelte hydrofobe/hydrofile egenskaber og anionisk detergent, CHS, der hjælper med at stabilisere store unilamellære vesikler
  • DDM/CHS-miceller hjælper med solubilisering af membranproteiner, mens de bevarer struktur og funktion
  • Velegnet til proteinsolubilisering og stabilisering til cryo-EM-analyse af enkeltpartikler
Egenskaber for DDM:
  • Molekylformel: C 24 H 46 O 11
  • Molekylvægt: 510,6 g/mol
  • Vaskemiddelklasse: Ikke-ionisk
  • Micelle molekylvægt: 50.000 g
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 0,17 mM (0,009 % w/v) i vand; 0,12 mM (0,006 % vægt/volumen) i 0,2 M NaCI
Egenskaber for CHS:
  • Molekylformel: C 31 H 50 O 4·C4H11NO3​​
  • Molekylvægt: 607,9 g/mol
  • Rengøringsmiddel: Ioniserbar anionisk
  • Funktion: Stabiliserer store unilamellære vesikler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
Mængde 10 x 1 mL