Få mere at vide
DASA-58, MedChemExpress
Beskrivelse
DASA-58 is a potential pyruvate kinase isozyme (PKM2) allosteric activator. DASA-58 can be used for the research of metabolism and kinds of cancer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DASA-58 |
| CAS | 1203494-49-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H23N3O6S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (77.17 mM) |
| SMIL | NC1=CC=CC(S(=O)(N2CCN(S(=O)(C3=CC=C(OCCO4)C4=C3)=O)CCC2)=O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.53 |
| Formel vægt | 453.53 |
| Vis mere |