Få mere at vide
Darunavir Ethanolat, TRC
Artikelnummer. 17949254
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17949254 5 mg
30132441 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17949254 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1935205MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 635728-49-3
Molekylær formel C27 H37 N3 O7 S . C2 H6 O
Molekylvægt (g/mol) 593.73
Synonym Carbamic acid, N-[(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl ester, compd. with ethanol (1:1), Carbamic acid, [(1S,2R)-3-[[(4-aminophenyl)sulfonyl](2-methylpropyl)amino]-2-hydroxy-1-(phenylmethyl)propyl]-, (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl ester, compd. with ethanol (1:1) (9CI), Darunavir ethanolate
IUPAC navn [(3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-hexahydrofuro[2,3-b]furan-4-yl] N-[(2S,3R)-4-[(4-aminophenyl)sulfonyl-(2-methylpropyl)amino]-3-hydroxy-1-phenylbutan-2-yl]carbamat; Ethanol
SMIL CCO.CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CO[C@H]3OCC[C@@H]23)S(=O)(=O)c4ccc(N)cc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Darunavir Ethanolate
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H37N3O7S.C2H6O/c1-18(2)15-30(38(33,34)21-10-8-20(28)9-11-21)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)29-27(32)37-25-17-36-26-22(25)12-13-35-26;1-2-3/h3-11,18,22-26,31H,12-17,28H2,1-2H3,(H,29,32);3H,2H2,1H3/t22-,23-,24+,25-,26+;/m0./s1
Formel vægt 593.2771