Få mere at vide
Darifenacin Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Darifenacin Hydrobromide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H30N2O2.BrH/c29-27(31)28(23-7-3-1-4-8-23,24-9-5-2-6-10-24)25-14-17-30(20-25)16-13-21-11-12-26-22(19-21)15-18-32-26;/h1-12,19,25H,13-18,20H2,(H2,29,31);1H/t25-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 506.1569 |