Få mere at vide
Darapladib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460377
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16460377 50 mg
16436737 5 mg
16404028 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16460377 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10521
MedChemExpress Darapladib is a potent inhibitor of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) with IC50 of 0.25 nM.
Darapladib is a potent inhibitor of lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) with IC50 of 0.25 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Darapladib
CAS 356057-34-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C36H38F4N4O2S
Mængde 50 mg
Synonym SB-480848
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (149.98 mM)
SMIL FC1=CC=C(CSC(N(CC(N(CCN(CC)CC)CC2=CC=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C=C2)=O)C4=C5CCC4)=NC5=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 666.77
Formel vægt 666.77
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation