Få mere at vide
DAPT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467109
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
15467109 10 mg
1 options
Artikelnummer. 15467109 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65864.MA
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1779.90 DKK
    1470.65 DKK / 10mg
    Spare 309.25 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 208255-80-5 | C23H26F2N2O4 | 432,468 g/mol
DAPT bruges i undersøgelsen afβ -amyloiddannelse. DAPT har vist sig at hæmme Notch-signalering i studier af autoimmune og lymfoproliferative sygdomme, som f.eks. ALPS og lupus erythematosus, såvel som i cancercellevækst, angiogenese og differentiering af humane inducerede pluripotente stamceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
DAPT bruges i undersøgelsen afβ -amyloiddannelse. DAPT har vist sig at hæmme Notch-signalering i studier af autoimmune og lymfoproliferative sygdomme, som f.eks. ALPS og lupus erythematosus, såvel som i kræftcellevækst,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DAPT
CAS 208255-80-5
Farve Hvid
Molekylær formel C23H26F2N2O4
MDL nummer MFCD04974585
Mængde 10 mg
Følsomhed Lysfølsom
Synonym dapt, dapt gsi-ix, gamma-secretase inhibitor ix, gsi-ix, insolution gamma-secretase inhibitor ix, s-tert-butyl 2-s-2-2-3,5-difluorophenyl acetamido propanamido-2-phenylacetate, n-n-3,5-difluorophenacetyl-l-alanyl-s-phenylglycine t-butyl ester, tert-butyl 2s-2-2s-2-2-3,5-difluorophenyl acetamido propanamido-2-phenylacetate, tert-butyl 2s-2-2s-2-2-3,5-difluorophenyl acetyl amino propanoyl amino-2-phenylacetate, gsiix
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO, ethanol, dichlormetan, DMF.
InChI nøgle DWJXYEABWRJFSP-XOBRGWDASA-N
SMIL CC(C(=O)NC(C1=CC=CC=C1)C(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)CC2=CC(=CC(=C2)F)F
IUPAC navn tert-butyl (2S)-2-[[(2S)-2-[[2-(3,5-difluorphenyl)acetyl]amino]propanoyl]amino]-2-phenylacetat
Molekylvægt (g/mol) 432.468
PubChem CID 5311272
ChEBI CHEBI:86193
Formel vægt 432.5
Fysisk form Lyofiliseret, frysetørret