Få mere at vide
Dapsone, TRC
Artikelnummer. 30137498
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137498 100 g
17950945 1 g
17981535 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD193250100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-08-0
Molekylær formel C12 H12 N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 248.3
Synonym Aniline, 4,4'-sulfonyldi- (7CI,8CI), 4,4'-Sulfonylbis[benzenamine], 1,1'-Sulfonylbis[4-aminobenzene], 1358F, 4,4'-DDS, 4,4'-Dapsone, 4,4'-Diaminobiphenyl sulfone, 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone, 4,4'-Sulfonylbisaniline, 4,4'-Sulfonylbisbenzamine, 4,4'-Sulfonyldianiline, 4,4'-Sulfonyldiphenylamine, 4,4'-Sulphonyldianiline, 4-(4-Aminophenyl)sulfonylaniline, 4-(4-Aminophenylsulfonyl)benzenamine, 4-Aminophenyl sulfone, Aczone, Aradur 9664-1, Aradur 9664-1NL, Aradur 976, Aradur 976-1, Aradur 9761-1, Araldite HT 976, Atrisone, Avlosulfon, Avlosulfone, Bis(4-aminophenyl) sulfone, Bis(p-aminophenyl) sulfone, Croysulfone, D 0089, DADFS, DADPS, DDS, DDS (pharmaceutical), DSS, Dapson, Dapsone, Di(4-aminophenyl)sulfone, Di(p-aminophenyl) sulfone, Diaphenylsulfon, Diaphenylsulfone, Diphenasone, Diphone, Disulone, Dumitone, Eporal, F 1358, HB-MC-GE 40, HB-MC-GE 45, HEW 62, HT 9664, HT 976, HT 976-1, HY 976, Hardener HT 976, Lapox K 10, Metabolite C, NSC 6091, Novophone, Seikacure S, Servidapson, Sulfona, Sulfona-Mae, Sulphadione, Sumicure S, Udolac, p,p'-Diaminodiphenyl sulfone, p,p'-Sulfonyldianiline, p-Aminophenyl sulfone
IUPAC navn 4-(4-aminophenyl)sulfonylanilin
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dapsone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Formel vægt 248.0619
Procent renhed >95%