Få mere at vide
Dapsone Hydroxylamine, TRC
Artikelnummer. 18003040
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18003040 5 mg
18022830 10 mg
18033830 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18003040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD1932605MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32695-27-5
Molekylær formel C12 H12 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 264.3
Synonym Dapsone-hydroxylamine, Aniline, N-hydroxy-4,4'-sulfonyldi- (8CI), 4-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]-N-hydroxybenzenamine, 4-(Hydroxyamino)-4'-aminodiphenyl sulfone, 4-Amino-4'-(hydroxyamino)diphenyl sulfone, Dapsone hydroxylamine, N-Hydroxy-4,4'-sulfonyldi(aniline), Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)sulfonyl]-N-hydroxy-
IUPAC navn N-[4-(4-aminophenyl)sulfonylphenyl]hydroxylamine
SMIL Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(NO)cc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dapsone Hydroxylamine
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)18(16,17)12-7-3-10(14-15)4-8-12/h1-8,14-15H,13H2
Formel vægt 264.0569