Få mere at vide
Dantrolene sodium salt, Thermo Scientific™
Inhibits intracellular calcium release from the sarcoplasmic reticulum
605.98 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 14663-23-1
Molekylær formel C14H12N4NaO5
Molekylvægt (g/mol) 339.263
MDL nummer MFCD00079130
InChI nøgle XHONPQLVCHTEDY-YVCISUPJSA-N
PubChem CID 131674048
IUPAC navn molecular hydrogen;1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione;sodium
SMIL [HH].C1C(=O)NC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-].[Na]
Se flere specifikationer
Produkter 1
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15463579
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60887.MC
100mg
605.98 DKK
100mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
14663-23-1
339.263
XHONPQLVCHTEDY-YVCISUPJSA-N
molecular hydrogen;1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione;sodium
C14H12N4NaO5
MFCD00079130
131674048
[HH].C1C(=O)NC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-].[Na]
Tekniske data
Dantrolene sodium salt
C14H12N4NaO5
14,2816
[HH].C1C(=O)NC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-].[Na]
339.263
336.23
14663-23-1
MFCD00079130
XHONPQLVCHTEDY-YVCISUPJSA-N
molecular hydrogen;1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione;sodium
131674048
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'einecsNumber' : 238-706-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MU3875000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater