Få mere at vide
Dantrolennatriumsalt
Artikelnummer. 15463579
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463579 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15463579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60887.MC
 Begrænset vare
På lager
Hæmmer intracellulær calciumfrigivelse fra det sarkoplasmatiske retikulum | CAS: 14663-23-1 | C14H12N4NaO5 | 339,263 g/mol
Hæmmer intracellulær calciumfrigivelse fra det sarkoplasmatiske retikulum
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14663-23-1
Molekylær formel C14H12N4NaO5
Molekylvægt (g/mol) 339.263
MDL nummer MFCD00079130
InChI nøgle XHONPQLVCHTEDY-YVCISUPJSA-N
PubChem CID 131674048
IUPAC navn molecular hydrogen;1-[(E)-[5-(4-nitrophenyl)furan-2-yl]methylideneamino]imidazolidine-2,4-dione;sodium
SMIL [HH].C1C(=O)NC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-].[Na]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dantrolene sodium salt
Farve Orange til gul
Mængde 100 mg
Merck Index 14,2816
Formel vægt 336.23
Fysisk form Krystallinsk pulver