missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Dansyl-dimethylamine, TRC

Artikelnummer. 30363877
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363877 25 mg
30358524 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363877 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD17850025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6059-62-7
Molekylær formel C14H18N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 278.37
Synonym 5-(Dimethylamino)-N,N-dimethyl-1-Naphthalenesulfonamide, DNS-dimethylamine, N,N-Dimethyl-5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamide
IUPAC navn 5-(dimethylamino)-N,N-dimethylnaphthalene-1-sulfonamide
SMIL CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Dansyl-dimethylamine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18N2O2S/c1-15(2)13-9-5-8-12-11(13)7-6-10-14(12)19(17,18)16(3)4/h5-10H,1-4H3
Formel vægt 278.1089
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.