CAS RN 6059-62-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Dansyl-dimethylamine, TRC
CAS: 6059-62-7 Molekylær formel: C14H18N2O2S Molekylvægt (g/mol): 278.37 Synonym: 5-(Dimethylamino)-N,N-dimethyl-1-Naphthalenesulfonamide,DNS-dimethylamine,N,N-Dimethyl-5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamide IUPAC navn: 5-(dimethylamino)-N,N-dimethylnaphthalene-1-sulfonamide SMIL: CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N(C)C