Få mere at vide
Danirixin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497706
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497706 100 mg -
16490358 5 mg 5mg
16461859 1 mg -
16457898 10 mg -
16423847 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497706 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19768
MedChemExpress Danirixin is a selective, and reversible CXCR2 antagonist, with IC50 of 12.5 nM for CXCL8.
Danirixin is a selective, and reversible CXCR2 antagonist, with IC50 of 12.5 nM for CXCL8.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Danirixin
CAS 954126-98-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H21ClFN3O4S
Mængde 100 mg
Synonym GSK1325756
Opløselighedsinformation DMSO : 8 mg/mL (18.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(NC1=CC=C(Cl)C(S([C@H]2CCCNC2)(=O)=O)=C1O)NC3=C(C)C(F)=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 441.9
Formel vægt 441.9
Procent renhed 98.45%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation