Få mere at vide
Damascenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(2,6,6-Trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 190.1358 |