Få mere at vide
Dafadine-A, MedChemExpress
Beskrivelse
Dafadine-A, an analog of dafadine, is a novel inhibitor of DAF-9 cytochrome P450 in the nematode Caenorhabditis elegans
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dafadine-A |
| CAS | 1065506-69-5 |
| Farve | Brownish Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H25N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (127.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(N1CCC(C2=CC=NC=C2)CC1)C3=NOC(COC4=C(C)C=CC=C4C)=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.46 |
| Formel vægt | 391.46 |
| Vis mere |