Få mere at vide
Dacarbazine, Thermo Scientific™
1097.03 DKK - 1962.72 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 4342-03-4
Molekylær formel C4H3IN2O
Molekylvægt (g/mol) 221.99
MDL nummer MFCD00057167
InChI nøgle SMIGOGPUTQXOKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodopyrimidin-4-ol, 5-iodopyrimidin-4 3h-one, 4-hydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-1h-pyrimidin-4-one, 4 1h-pyrimidinone, 5-iodo, 5-iodopyrimidin-4 1h-one, 5-iodo-3h-pyrimidin-4-one, 5-iodo-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 5-iodopyrimidin-4-ol;5-iodopyrimidin-4 1h-one
PubChem CID 12356582
IUPAC navn 5-iodo-1H-pyrimidin-6-one
SMIL C1=C(C(=O)NC=N1)I
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15463689
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61023.ME
500mg
1097.03 DKK
500mg
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15453689
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61023.03
1g
1962.72 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Used in treatment of malignant melanoma and sarcomas
  • Generates methyl adducts to purine bases in DNA
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
4342-03-4
221.99
SMIGOGPUTQXOKF-UHFFFAOYSA-N
12356582
C1=C(C(=O)NC=N1)I
C4H3IN2O
MFCD00057167
5-iodopyrimidin-4-ol, 5-iodopyrimidin-4 3h-one, 4-hydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-1h-pyrimidin-4-one, 4 1h-pyrimidinone, 5-iodo, 5-iodopyrimidin-4 1h-one, 5-iodo-3h-pyrimidin-4-one, 5-iodo-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 5-iodopyrimidin-4-ol;5-iodopyrimidin-4 1h-one
5-iodo-1H-pyrimidin-6-one
Tekniske data
Dacarbazine
C4H3IN2O
14,2798
Slightly soluble in water,DMSO and ethanol /n
C1=C(C(=O)NC=N1)I
221.99
182.18
4342-03-4
MFCD00057167
5-iodopyrimidin-4-ol, 5-iodopyrimidin-4 3h-one, 4-hydroxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-1h-pyrimidin-4-one, 4 1h-pyrimidinone, 5-iodo, 5-iodopyrimidin-4 1h-one, 5-iodo-3h-pyrimidin-4-one, 5-iodo-3,4-dihydropyrimidin-4-one, 5-iodopyrimidin-4-ol;5-iodopyrimidin-4 1h-one
SMIGOGPUTQXOKF-UHFFFAOYSA-N
5-iodo-1H-pyrimidin-6-one
12356582
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H311-H340-H350-H332-H315-H319-H335
Toxic in contact with skin.
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P271-P280i-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P332+P313-P362-P501c
H312+H332-H315-H319-H335-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 224-396-1
missing translation for 'rtecsNumber' : NI3950000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.