Få mere at vide
Dabrafenib, TRC
Artikelnummer. 30009339
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009339 50 mg
30005522 10 mg
30007488 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009339 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD10100050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1195765-45-7
Molekylær formel C23H20F3N5O2S2
Molekylvægt (g/mol) 519.56
Synonym N-[3-[5-(2-Amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-benzenesulfonamide, Dabarefenib, GSK 2118436, Tafinlar, GSK 2118436A
IUPAC navn N-[3-[5-(2-aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorofhenyl]-2,6-difluorbenzensulfonamid
SMIL CC(C)(C)C1=NC(=C(S1)C2=NC(=NC=C2)N)C3=C(C(=CC=C3)NS(=O)(=O)C4=C(C=CC=C4F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dabrafenib
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H20F3N5O2S2/c1-23(2,3)21-30-18(19(34-21)16-10-11-28-22(27)29-16)12-6-4-9-15(17(12)26)31-35(32,33)20-13(24)7-5-8-14(20)25/h4-11,31H,1-3H3,(H2,27,28,29)
Formel vægt 519.101