Få mere at vide
Dabrafenib Mesylat, TRC
Artikelnummer. 30138620
Skift visning
Mængde:
10 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138620 500 mg
17971945 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD101005500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1195768-06-9
Molekylær formel C23 H20 F3 N5 O2 S2 . C H4 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 615.67
Synonym Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, GSK 2118436B
IUPAC navn N-[3-[5-(2-aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorbenzensulfonamid; metanesulfonsyre
SMIL CC(C)(C)c1nc(c2cccc(NS(=O)(=O)c3c(F)cccc3F)c2F)c(s1)c4ccnc(N)n4.CS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dabrafenib Mesylate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C23H20F3N5O2S2.CH4O3S/c1-23(2,3)21-30-18(19(34-21)16-10-11-28-22(27)29-16)12-6-4-9-15(17(12)26)31-35(32,33)20-13(24)7-5-8-14(20)25;1-5(2,3)4/h4-11,31H,1-3H3,(H2,27,28,29);1H3,(H,2,3,4)
Formel vægt 615.0892