Få mere at vide
Dabrafenib Mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492257
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16492257 50 mg 50mg
16478727 5 mg 5mg
16461746 500 mg -
16456516 100 mg 100mg
16426128 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16492257 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14660A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Dabrafenib Mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor with IC50s of 0.6 and 5.0 nM for RafV600E and c-Raf, respectively.
Dabrafenib Mesylate is a potent and selective Raf kinase inhibitor with IC50s of 0.6 and 5.0 nM for RafV600E and c-Raf, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dabrafenib Mesylate
CAS 1195768-06-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H24F3N5O5S3
Mængde 50 mg
Synonym GSK2118436 Mesylate GSK 2118436B
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (58.47 mM)
SMIL CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1.CS(=O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 615.67
Formel vægt 615.67
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease