Få mere at vide
Dabrafenib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482257
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
200mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482257 50 mg -
16468727 5 mg -
16451136 200 mg 200mg
16416128 10 mg -
15750389 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16482257 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14660
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Dabrafenib (GSK2118436A) is an ATP-competitive inhibitor of Raf with IC50s of 5 nM and 0.6 nM for C-Raf and B-RafV600E, respectively.
Dabrafenib (GSK2118436A) is an ATP-competitive inhibitor of Raf with IC50s of 5 nM and 0.6 nM for C-Raf and B-RafV600E, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dabrafenib
CAS 1195765-45-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H20F3N5O2S2
Mængde 50 mg
Synonym GSK2118436A GSK2118436
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.52 mM)
SMIL CC(C)(C)C1=NC(C2=C(F)C(NS(C3=C(F)C=CC=C3F)(=O)=O)=CC=C2)=C(C4=CC=NC(N)=N4)S1
Molekylvægt (g/mol) 519.56
Formel vægt 519.56
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease