Få mere at vide
Dabigatran Carboxamide Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30132756
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132756 50 mg
17949959 5 mg
18043540 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132756 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD10017050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1422435-41-3
Molekylær formel C27 H28 N6 O4
Molekylvægt (g/mol) 500.55
Synonym Ethyl 3-[[2-[(4-carbamoylanilino)methyl]-1-methyl-benzimidazole-5-carbonyl]-(2-pyridyl)amino]propanoate, β-Alanine, N-[[2-[[[4-(aminocarbonyl)phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-, ethyl ester
IUPAC navn ethyl 3-[[2-[(4-carbamoylanilino)methyl]-1-methylbenzimidazole-5-carbonyl]-pyridin-2-ylamino]propanoate
SMIL CCOC(=O)CCN(C(=O)c1ccc2c(c1)nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N)n2C)c4ccccn4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dabigatran Carboxamide Ethyl Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C27H28N6O4/c1-3-37-25(34)13-15-33(23-6-4-5-14-29-23)27(36)19-9-12-22-21(16-19)31-24(32(22)2)17-30-20-10-7-18(8-11-20)26(28)35/h4-12,14,16,30H,3,13,15,17H2,1-2H3,(H2,28,35)
Formel vægt 500.2172
Procent renhed >95%