Få mere at vide
DAAO inhibitor-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497167
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497167 5 mg
16490757 50 mg
16454448 10 mg
16405336 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497167 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111412
MedChemExpress DAAO inhibitor-1 is a potent D-amino acid oxidase (DAAO) inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
DAAO inhibitor-1 is a potent D-amino acid oxidase (DAAO) inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DAAO inhibitor-1
CAS 2065250-25-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H5FN2O
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (821.67 mM; Need ultrasonic)
SMIL FC1=CC=C2C(NN=C2O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 152.13
Formel vægt 152.13
Procent renhed 99.37%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation