Få mere at vide
DAA-1106, MedChemExpress
Beskrivelse
DAA1106 is a potent and selective ligand for peripheral benzodiazepine receptor (PBR), as a potent and selective agonist at the peripheral benzodiazepine receptor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DAA-1106 |
| CAS | 220551-92-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H22FNO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (252.90 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC(N(CC1=CC(OC)=CC=C1OC)C2=CC(F)=CC=C2OC3=CC=CC=C3)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.42 |
| Formel vægt | 395.42 |
| Vis mere |