Få mere at vide
D159687, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496766
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496766 100 mg -
16479107 5 mg -
16472617 50 mg -
16416528 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16496766 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15444
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress D159687 is a selective PDE4D inhibitor.
D159687 is a selective PDE4D inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D159687
CAS 1155877-97-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H19ClN2O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 150 mg/mL (408.90 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC(NC1=CC=C(CC2=CC(C3=CC(Cl)=CC=C3)=C(OC)C=C2)C=C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 366.84
Formel vægt 366.84
Procent renhed 98.12%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation