Få mere at vide
D-(-)-Valinol, 98% Artikelnummer.: 11319025
D-(-)-Valinol, 98%
Artikelnummer. p-7046394
1 g, 1g
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11319025
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14166.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4276-09-9 | C5H13NO | 103.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4276-09-9
Molekylær formel C5H13NO
Molekylvægt (g/mol) 103.17
MDL nummer MFCD00064297
InChI nøgle NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Synonym d-valinol, r---2-amino-3-methyl-1-butanol, r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, 2r-2-amino-3-methylbutan-1-ol, r-2-amino-3-methyl-1-butanol, d-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2r-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1r-1-isopropyl-2-hydroxyethylamine, d---valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol, d-valinol r---2-amino-3-methyl-1-butanol
PubChem CID 6950587
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-methylbutan-1-ol
SMIL CC(C)[C@@H](N)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Valinol
Brydningsindeks 1.455
Tæthed 0.931
Kogepunkt 189°C to 190°C
Smeltepunkt 30°C to 34°C
Mængde 1 g
Flammepunkt 78°C (172°F)
Optisk rotation −11° (c=10 in Water)
Følsomhed Air sensitive
Beilstein 1719138
Formel vægt 103.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10187730 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato03/07/2023 ArtikelnummerL14166.03,L14166,L14166.06
PartinummerL29R013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 ArtikelnummerL14166.03,L14166.06
PartinummerB07R020 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 ArtikelnummerL14166.03,L14166.06
PartinummerH08S027 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 ArtikelnummerL14166.03,L14166.06
Partinummer10146307 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2021 ArtikelnummerL14166.03,L14166.06
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
D-(-)-Valinol, 98% >