Få mere at vide
D-(-)-Valinol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(-)-Valinol |
| Brydningsindeks | 1.455 |
| Tæthed | 0.931 |
| Kogepunkt | 189 °C til 190 °C |
| Smeltepunkt | 30 °C til 34 °C |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 78 °C (172 °F) |
| Optisk rotation | −11° (c=10 i vand) |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Beilstein | 1719138 |
| Vis mere |