Få mere at vide
D-Tetrahydropalmatine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Tetrahydropalmatine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m1/s1 |
| Formel vægt | 355.1784 |