CAS RN 3520-14-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
D-Tetrahydropalmatine, TRC
CAS: 3520-14-7 Molekylær formel: C21H25NO4 Molekylvægt (g/mol): 355.43 Synonym: (13aR)-5,8,13,13a-Tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizine,2,3,9,10-Tetramethoxy-13abeta-berbine,(+)-(R)-Tetrahydropalmatine,(+)-2,3,9,10-Tetramethoxyberbine,(+)-Corydalis B,(R)-Tetrahydropalmatine,(+)-Tetrahydropalmatine Alkaloid,Corydalis B,d-Tetrahydropalmatine IUPAC navn: (13aR)-2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline SMIL: COc1cc2CCN3Cc4c(C[C@@H]3c2cc1OC)ccc(OC)c4OC