Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbose, 98 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Sorbose |
| Smeltepunkt | 163 °C til 165 °C |
| Mængde | 0.5 g |
| IUPAC navn | (3R,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)oxan-2,3,4,5-tetrol |
| Formel vægt | 180.16 |
| Procent renhed | 98% |