Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbose, 98 %
Artikelnummer. 11404717
Skift visning
Mængde:
0.1 g
0.5 g
Pakningsstørrelse:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404717 0.1 g 0.1g
11414717 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404717 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21208.77
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3615-56-3 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3615-56-3
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00151095
InChI nøgle LKDRXBCSQODPBY-IANNHFEVSA-N
Synonym d-sorbose, keto-d-sorbose, unii-jj09461njs, 3r,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, xylo-hexulose, sorbose, d, d-sor, d-xylo-hex-2-ulose, d-+-sorbose
PubChem CID 107428
ChEBI CHEBI:13022
SMIL OCC1(O)OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Sorbose
Smeltepunkt 163°C to 165°C
Mængde 0.1 g
IUPAC navn (3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-on
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%