Learn More
Melford D-Sorbitol
Descrizione
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
- CAS Number: 50-70-4
- Molecular Formula: C6H14O6
- Molecular Weight: 182.2
Specifica
Specifica
| CAS | 50-70-4 |
| Molecular Formula | C6H14O6 |
| Quantity | 1 kg |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?