Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 97 % Artikelnummer.: 10185253
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 97 %
Artikelnummer. 10185253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
10 kg, Plast tromle, 10kg
Mængde:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5g
Artikelnummer. 10185253
Brand: Thermo Scientific Chemicals 132730100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-70-4
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00004708
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Sorbitol
Smeltepunkt 95.0°C to 99.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Emballage Plast tromle
Mængde 10 kg
Beilstein 1533
Merck Index 158851
Specifik rotationstilstand + 4.00 (20.00°C per eur. pharm.)
Specifik rotation + 4.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid, soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in methanol, ethanol, phenol,, acetamide, acetone, dmf and pyridine, practically insoluble in most other org. sol
Formel vægt 182.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Granulært krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0473565 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/07/2025 Artikelnummer132730100,132730025,132731000,132730010,132735000,132730050
PartinummerA0472929 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/05/2025 Artikelnummer132730100,132730025,132731000,132730010,132735000,132730050
PartinummerA0468176 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/12/2024 Artikelnummer132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050
PartinummerA0465890 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato05/09/2024 Artikelnummer132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050
PartinummerA0463008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato31/05/2024 Artikelnummer132730100,132730025,132730010,132731000,132735000,132730050
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 97 % >