Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 97 %
Artikelnummer. 10113570 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10113570 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10616830 5 g Glasflaske 5g
10813781 100 g Plastflaske 100g
10418870 500 g Plastflaske 500g
10396820 1 kg Plastflaske 1kg
10185253 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10113570 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 132730025
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-70-4
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00004708
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC navn (2R,3R,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Sorbitol
Smeltepunkt 95,0 °C til 99,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (på vandfri substans) (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 1533
Merck Index 158851
Specifik rotationstilstand +4,00 (20,00 °C pr. eur. pharm.)
Specifik rotation +4.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i eddikesyre, opløselig i glycerol og propylenglykol, let opløselig i methanol, ethanol, phenol, acetamid, acetone, dmf og pyridin, praktisk talt uopløselig i de fleste andre organer. sol
Formel vægt 182.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Granulært krystallinsk pulver