Få mere at vide
D-(-)-Quinic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439086
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16439086 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16439086 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0464
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress D-(-)-Quinic acid is a cyclohexanecarboxylic acid and is implicated in the perceived acidity of coffee.
D-(-)-Quinic acid is a cyclohexanecarboxylic acid and is implicated in the perceived acidity of coffee.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Quinic acid
CAS 77-95-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H12O6
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation H2O : 125 mg/mL (650.47 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C([C@]1(O)C[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1)O
Molekylvægt (g/mol) 192.17
Formel vægt 192.17
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation