Få mere at vide
D(-)-kininsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758742 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10146130
Brand: Thermo Scientific Acros 160500250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-95-2
Molekylær formel C7H12O6
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00003864
InChI nøgle AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
IUPAC navn (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Quinic acid
Smeltepunkt 166.0°C to 168.0°C
Farve Hvid til gul
Antændelsesrest 0.1% max.
Tab ved tørring 2% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)4C6H7CO2H
Mængde 25 g
Merck Index 15,8175
Specifik rotationstilstand - 44.00 (20.00°C c=11.2,H2O)
Specifik rotation − 44.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid and alcohol
Formel vægt 192.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver