Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D(-)-Quinic acid |
| Smeltepunkt | 166,0 °C til 168,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Antændelsesrest | 0,1% maks. |
| Tab ved tørring | 2% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | (HO)4C6H7CO2H |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |